Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carbol fucsina, puro
Código de producto. 10134351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10134351 25 g Frasco de vidrio 25 g
10636972 5 g Frasco de vidrio 5 g
10723285 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10134351 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 195790250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4197-24-4 | C21H22ClN3 | 351.878 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4197-24-4
Fórmula molecular C21H22ClN3
Peso molecular (g/mol) 351.878
Número MDL MFCD00143923
Clave InChI HZLHRDBTVSZCBS-GHTYLULLSA-N
PubChem CID 91997463
Nombre IUPAC 4-[(Z)-(4-aminofenil)-(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metilo]-2-metilanilina; hidro; cloruro
SMILES [H+].CC1=CC(=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC(=C(C=C3)N)C)C=CC1=N.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbol Fuchsin
Nombre de nota A mixture of Basic Fuchsin and phenol.
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx (in water) about 542nm
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad (for microscopy) passes
Espectrometría UV Complies
Color Verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino