Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbol Fuchsin |
| Nombre de nota | This compound is a mixture of basic fuchsin and phenol. |
| CAS | 4197-24-4 |
| Fórmula molecular | C21H22ClN3 |
| Sinónimo | Parafuchsine & Phenol |
| Clave InChI | HZLHRDBTVSZCBS-GHTYLULLSA-N |
| SMILES | [H+].CC1=CC(=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC(=C(C=C3)N)C)C=CC1=N.[Cl-] |
| Nombre IUPAC | 4-[(Z)-(4-aminofenil)-(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metilo]-2-metilanilina; hidro; cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 351.878 |
| PubChem CID | 91997463 |
| Mostrar más |