Learn More
Carbohidrazida, TRC
Código de producto. 30350154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350154 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30350154 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1836555G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbohydrazide
CAS 497-18-7
Fórmula molecular CH6N4O
Cantidad 5 g
Sinónimo Carbohydrazide (6CI,7CI,8CI), 1,3-Diaminourea, Carbazide, Carbodihydrazide, Carbonic acid, dihydrazide, Carbonohydrazide, Hydrazine, carbonylbis-, Hydrazinecarboxamide, N-amino-, Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide, NSC 1934, Urea, N,N'-diamino-
Fórmula InChI InChI=1S/CH6N4O/c2-4-1(6)5-3/h2-3H2,(H2,4,5,6)
SMILES NNC(=O)NN
Nombre IUPAC 1,3-diaminourea
Peso molecular (g/mol) 90.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0542