Learn More
Carbohidracida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479053 500 g 500 g
11459053 25 g 25 g
11469053 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479053 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11145.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 497-18-7 | CH6N4O | 90.09 g/mol
Carbohydrazide is widely utilized as a curing agent for epoxide-type resins and as an oxygen scrubber in boiler systems. It is applied in photography to stabilize color developers that produce images of the azo-methine and azine classes. It is used to develop ammunition propellants and stabilize soaps. It is also a useful reagent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La carbohidrazida se utiliza ampliamente como endurecedor de resinas de epoxida y como depurador de oxígeno en sistemas de calderas. Se aplica en la fotografía para estabilizar los desarrolladores de color que producen imágenes de las clases de azometina y azina. Se utiliza para desarrollar propulsantes de municiones y estabilizar jabones. También es un reactivo útil en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cobre, zinc, níquel, plomo y latón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-18-7
Fórmula molecular CH6N4O
Peso molecular (g/mol) 90.09
Número MDL MFCD00007591
Clave InChI XEVRDFDBXJMZFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbohydrazide, carbonic dihydrazide, carbazide, carbonohydrazide, carbodihydrazide, hydrazine, carbonyldi, hydrazine, carbonylbis, carbazic acid, hydrazide, semicarbazide, 4-amino, carbonic acid, dihydrazide
PubChem CID 73948
ChEBI CHEBI:61308
Nombre IUPAC 1,3-diaminourea
SMILES NNC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbohydrazide
Punto de fusión 153°C to 158°C
Fórmula lineal (H2NNH)2C=O
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Índice Merck 14,1804
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.09
Porcentaje de pureza 97%