Learn More
Carbohidracida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459053 25 g 25 g
11469053 100 g 100 g
11479053 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459053 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11145.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 497-18-7 | CH6N4O | 90.09 g/mol
Carbohydrazide is widely utilized as a curing agent for epoxide-type resins and as an oxygen scrubber in boiler systems. It is applied in photography to stabilize color developers that produce images of the azo-methine and azine classes. It is used to develop ammunition propellants and stabilize soaps. It is also a useful reagent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La carbohidrazida se utiliza ampliamente como endurecedor de resinas de epoxida y como depurador de oxígeno en sistemas de calderas. Se aplica en la fotografía para estabilizar los desarrolladores de color que producen imágenes de las clases de azometina y azina. Se utiliza para desarrollar propulsantes de municiones y estabilizar jabones. También es un reactivo útil en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cobre, zinc, níquel, plomo y latón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-18-7
Fórmula molecular CH6N4O
Peso molecular (g/mol) 90.09
Número MDL MFCD00007591
Clave InChI XEVRDFDBXJMZFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbohydrazide, carbonic dihydrazide, carbazide, carbonohydrazide, carbodihydrazide, hydrazine, carbonyldi, hydrazine, carbonylbis, carbazic acid, hydrazide, semicarbazide, 4-amino, carbonic acid, dihydrazide
PubChem CID 73948
ChEBI CHEBI:61308
Nombre IUPAC 1,3-diaminourea
SMILES NNC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbohydrazide
Punto de fusión 153°C to 158°C
Fórmula lineal (H2NNH)2C=O
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Índice Merck 14,1804
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.09
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbohydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic dihydrazide