Learn More
Carbohidracida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13438548 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13438548 500 g Frasco de vidrio 500 g
10301541 25 g Frasco de vidrio 25 g
10279690 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13438548 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 403975000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 497-18-7 | CH6N4O | 90.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-18-7
Fórmula molecular CH6N4O
Peso molecular (g/mol) 90.09
Número MDL MFCD00007591
Clave InChI XEVRDFDBXJMZFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbohydrazide, carbonic dihydrazide, carbazide, carbonohydrazide, carbodihydrazide, hydrazine, carbonyldi, hydrazine, carbonylbis, carbazic acid, hydrazide, semicarbazide, 4-amino, carbonic acid, dihydrazide
PubChem CID 73948
ChEBI CHEBI:61308
Nombre IUPAC 1,3-diaminourea
SMILES NNC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbohydrazide
Nombre de nota 97%
Punto de fusión >153.0°C
Color Blanco
Densidad 1.0200g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2NHCONHNH2
Cantidad 500 g
Beilstein 03,121
Índice Merck 15,1804
Gravedad específica 1.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbohydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.