Learn More
Carbofuranfenol-3-ceto, TRC
Código de producto. 30010552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010552 5 mg 5 miligramos
30007498 1 mg 1 miligramo
30003914 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010552 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1765985MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17781-16-7
Fórmula molecular C10 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 178.18
Sinónimo 3(2H)-Benzofuranone, 7-hydroxy-2,2-dimethyl-, 7-Hydroxy-2,2-dimethyl-3(2H)-benzofuranone, 2,2-Dimethyl-3-oxo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-ol, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-3-keto-7-hydroxybenzofuran, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-3-oxo-7-benzofuranol, 2,3-Dihydro-7-hydroxy-2,2-dimethyl-3-ketobenzofuran, 2,3-Dihydro-7-hydroxy-2,2-dimethyl-3-oxobenzofuran, 3-Ketocarbofuran phenol, 7-Hydroxy-2,2-dimethylbenzofuran-3-one, Carbofuranphenol-3-keto
Nombre IUPAC 7-hidroxi-2,2-dimetil-1-benzofurano-3-una
SMILES CC1(C)Oc2c(O)cccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbofuranphenol-3-keto
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O3/c1-10(2)9(12)6-4-3-5-7(11)8(6)13-10/h3-5,11H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.063