Learn More
Carbofuran, TRC
Código de producto. 30360164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360164 100 mg 100 miligramos
30361267 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30360164 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC176590100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1563-66-2
Fórmula molecular C12 H15 N O3
Peso molecular (g/mol) 221.25
Sinónimo 7-Benzofuranol, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-, methylcarbamate (9CI), Carbamic acid, methyl-, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl ester (8CI), 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-7-benzofuranyl N-methylcarbamate, 2,2-Dimethyl-7-coumaranyl N-methylcarbamate, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol methylcarbamate, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl N-methylcarbamate, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl methylcarbamate, Adifur, BAY 70143, Brifer, Carbofuran, Chinufur, Curaterr, Curaterr 5, Diafuran, Diafuran 5G, Furadan, Furadan 350S, Furadan 350SC, Furadan 3G, Furadan 4F, Furadan 75WP, Furadan F, Furadan G, Furadan SP 50, NIA 10242, NSC 167822, Niagara 10242, OMS 864, Sunfuran, Terafuran, Yaltox
Nombre IUPAC (2,2-dimetil-3H-1-benzofurano-7-il) N-metilcarbamato
SMILES CNC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbofuran
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1052