Learn More
Carbofurano N,N-dibutil-2 λ1-disulfán-1-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbofuran N,N-Dibutyl-2Lambda1-disulfan-1-amine |
| CAS | 78081-77-3 |
| Fórmula molecular | C20 H32 N2 O3 S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,2-Dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl((dibutylamino)disulfaneyl)(methyl)carbamate, Carbosulfan Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H32N2O3S2/c1-6-8-13-22(14-9-7-2)27-26-21(5)19(23)24-17-12-10-11-16-15-20(3,4)25-18(16)17/h10-12H,6-9,13-15H2,1-5H3 |
| SMILES | CCCCN(CCCC)SSN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12 |
| Nombre IUPAC | (2,2-dimetil-3H-1-benzofuran-7-il) N-[(dibutilamino)disulfanil]-N-metilcarbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 412.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.185 |