Learn More
Carbofurano, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16694494 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16694494 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16694494 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1779100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbofuran
CAS 1563-66-2
% máx. CAS ≤ 100%
Fórmula lineal C12H15NO3
Beilstein 1428746
Color Blanco
Punto de fusión 153°C to 154°C
Sinónimo 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl N-methylcarbamate
Peso molecular (g/mol) 221.3 g/mol