Learn More
Carbofurano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbofuran |
| CAS | 1563-66-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Carbofuran |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C12 H15 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMILES | CNC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12 |
| Nombre IUPAC | (2,2-dimetil-3H-1-benzofurano-7-il) N-metilcarbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 221.25 |
| Mostrar más |