Learn More
Carbofurano-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbofuran-d3 |
| CAS | 1007459-98-4 |
| Fórmula molecular | C12 2H3 H12 N O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl N-(methyl-d3)carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12 |
| Nombre IUPAC | (2,2-dimetil-3H-1-benzofuran-7-il) N-(trideuteriometil)carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 224.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.124 |