Learn More
Carbofurano-d3 (N-metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbofuran-d3 |
| CAS | 1007459-98-4 |
| Fórmula molecular | C12 2H3 H12 N O3 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6 H,7H2,1-3H3,(H,13,14)/i3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])NC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12 |
| Nombre IUPAC | (2,2-dimetil-3 H-1-benzofuran-7-il) N-(trideuteriometil)carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 224.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224,124 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 átomo % D, mínimo 98% Pureza química |