Learn More
Carbofurano D3 (N-metil D3) 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315985 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30315985 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11010100ME100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbofuran-d3
CAS 1007459-98-4
Disolvente o matriz Metanol
Fórmula molecular C12 2H3 H12 N O3
Cantidad 1 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)/i3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
Nombre IUPAC (2,2-dimetil-3H-1-benzofuran-7-il) N-(trideuteriometil)carbamato
Peso molecular (g/mol) 224.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 224,124 g/mol