Learn More
Carbodenafilo, LoGiCal
Código de producto. 30459633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459633 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459633 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0254.38
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbodenafil
CAS 944241-52-5
Nombres de analitos o componentes Carbodenafil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H32 N6 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)carbonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Carbodenafil, Fondenafil
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32N6O3/c1-5-8-18-20-21(28(4)27-18)23(31)26-22(25-20)17-15-16(9-10-19(17)33-7-3)24(32)30-13-11-29(6-2)12-14-30/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,25,26,31)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)N4CCN(CC)CC4
Nombre IUPAC 5-[2-etoxi-5-(4-etilpiperazina-1-carbonil)fenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 452.55
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.2536 g/mol