Learn More
Carbocisteina, TRC
Código de producto. 30138751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138751 5 g 5 g
30134998 25 g 25 g
17997864 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138751 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1787605G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-23-3
Fórmula molecular C5 H9 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 179.19
Sinónimo Carbocisteine, Alanine, 3-[(carboxymethyl)thio]-, L- (6CI,8CI), (L)-2-Amino-3-(carboxymethylthio)propionic acid, (R)-S-(Carboxymethyl)cysteine, 3-[(Carboxymethyl)thio]-L-alanine, AHR 3053, Bronchokod, Carbocit, Carbocysteine, Chilvax, DF 1794Y, L-(Carboxymethyl)cysteine, LJ 206, Lisil, Lisomucil, Loviscol, Muciclar, Mucocis, Mucodyne, Mucofan, Mucolase, Mucolex, Mucopront, Mucotab, Mukinyl, NSC 14156, Pectox, Pulmoclase, Reomucil, Rhinathiol, Rhinatiol, Rinatiol, S-(Carboxymethyl)-(R)-cysteine, S-(Carboxymethyl)-L-cysteine, S-Carboxylmethyl-L-cysteine, Siroxyl, Thiodril, Transbronchin
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-(carboximetilsulfanilo)propanoico
SMILES N[C@@H](CSCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbocisteine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO4S/c6-3(5(9)10)1-11-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0252
Porcentaje de pureza >95%