Learn More
Carbocisteina Sulfóxido (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 17918624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17918624 250 mg 250 miligramos
17987854 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17918624 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC178780250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5439-87-2
Fórmula molecular C5 H9 N O5 S
Peso molecular (g/mol) 195.19
Sinónimo (S)-Carboxymethyl-L-cysteine (R/S)-Sulphoxide
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-(carboximetilsulfinil)ácido propanoico
SMILES N[C@@H](CS(=O)CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Carboxymethyl-L-cysteine (RS)-Sulfoxide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO5S/c6-3(5(9)10)1-12(11)2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,12?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0201