Learn More
Carbocisteína, LoGiCal
Descripción
Carbocisteína
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbocisteine |
| CAS | 638-23-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Carbocisteine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H9 N O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Carbocisteine, Alanine, 3-[(carboxymethyl)thio]-, L- (6 CI,8 CI), (L)-2-Amino-3-(carboxymethylthio)propionic acid, (R)-S-(Carboxymethyl)cysteine, 3-[(Carboxymethyl)thio]-L-alanine, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y, DF 1794 Y |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H9NO4S/c6-3(5(9)10)1-11-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CSCC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 R)-2-amino-3-(carboximetilsulfanil)propanoico |
| Mostrar más |