Learn More
Sal sódica de lactama de carbocisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbocisteine Lactam Sodium Salt |
| CAS | 88933-48-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C5H6NNaO3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3R)-5-Oxo-3-thiomorpholinecarboxylic Acid Monosodium Salt, (R)-5-Oxo-3-thiomorpholinecarboxylic Acid Sodium Salt, (3R)-3-Carboxy-5-oxothiomorpholine Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7NO3S.Na/c7-4-2-10-1-3(6-4)5(8)9;/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1 |
| SMILES | O=C1CSC[C@@H](C(O[Na])=O)N1 |
| Nombre IUPAC | sodio;(3R)-5-oxotiomorfolina-3-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 183.16 |
| Mostrar más |