Learn More
Éster diisopropílico de carbocisteína, Mikromol™
Código de producto. 30050317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050317 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050317 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0236.09
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster diisopropílico de carbocisteína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbocisteine Diisopropyl Ester
CAS 792135-12-7
Nombres de analitos o componentes Carbocisteine Diisopropyl Ester
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C11 H21 N O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo S-[2-(1-Methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine 1-Methylethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21NO4S/c1-7(2)15-10(13)6-17-5-9(12)11(14)16-8(3)4/h7-9H,5-6,12H2,1-4H3/t9-/m0/s1
SMILES CC(C)OC(=O)CSC[C@H](N)C(=O)OC(C)C
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-(2-oxo-2-propan-2-iloxietil)sulfanilpropanoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 263.35
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.1191 g/mol