Learn More
Clorhidrato de éster diisopropílico de carbocisteína, Mikromol™
Código de producto. 30052500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052500 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052500 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0236.200025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de éster diisopropílico de carbocisteína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbocisteine Diisopropyl Ester Hydrochloride
CAS 68114-23-8
Nombres de analitos o componentes Carbocisteine Diisopropyl Ester Hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C11 H21 N O4 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo S-[2-(1-methylethoxy)-2-oxoethyl]-L-cysteine 1-Methylethyl Ester Hydrochloride (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21NO4S.ClH/c1-7(2)15-10(13)6-17-5-9(12)11(14)16-8(3)4;/h7-9H,5-6,12H2,1-4H3;1H/t9-;/m0./s1
SMILES Cl.CC(C)OC(=O)CSC[C@H](N)C(=O)OC(C)C
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-(2-oxo-2-propan-2-iloxietil)sulfanilpropanoato de propan-2-ilo; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 299.8147
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.0958 g/mol