Learn More
Clorhidrato de éster dietílico de carbocisteína, Mikromol™
Código de producto. 17919774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17919774 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17919774 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0236.130025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de éster dietílico de carbocisteína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbocisteine Diethyl Ester Hydrochloride
CAS 92282-33-2
Nombres de analitos o componentes Carbocisteine Diethyl Ester Hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C9 H17 N O4 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Alanine, 3-[(carboxymethyl)thio]-, diethyl ester, hydrochloride (7CI), Carbocisteine Diethyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO4S.ClH/c1-3-13-8(11)6-15-5-7(10)9(12)14-4-2;/h7H,3-6,10H2,1-2H3;1H/t7-;/m0./s1
SMILES Cl.CCOC(=O)CSC[C@H](N)C(=O)OCC
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-(2-etoxi-2-oxoetil)sulfanilpropanoato de etilo; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 271.76
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.0645 g/mol