Learn More
Carbocisteina-13C3, TRC
Código de producto. 30356082
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Unit Size:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30356082 10 mg -
30362779 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30356082 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC17876210MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1391068-19-1
Fórmula molecular C213C3H9NO4S
Peso molecular (g/mol) 182.17
Sinónimo S-Carboxymethyl-L-cysteine-13C3, (2R)-2-Amino-3-[(carboxymethyl)thio]propionic Acid-13C3, (R)-S-(Carboxymethyl)cysteine-13C3, (L)-2-Amino-3-(carboxymethylthio)propionic Acid-13C3, 3-[(Carboxymethyl)thio]-L-alanine-13C3, AHR 3053-13C3, Bronchokod-13C3, Carbocisteine-13C3, Carbocit-13C3, Carbocysteine-13C3, Chilvax-13C3, DF 1794Y-13C3, L-(Carboxymethyl)cysteine-13C3, LJ 206-13C3, Lisil-13C3, Lisomucil-13C3, Loviscol-13C3, Muciclar-13C3, Mucocis-13C3, Mucodyne-13C3, Mucofan-13C3, Mucolase-13C3, Mucolex-13C3, Mucopront-13C3, Mucosol-13C3, Mucotab-13C3, Mukinyl, -13C3 NSC 14156-13C3, PectDrill-13C3, Pectox-13C3, Pulmoclase-13C3, Reomucil-13C3, Rhinathiol-13C3, Rhinatiol-13C3, Rinatiol-13C3, S-(Carboxymethyl)-(R)-cysteine-13C3, S-Carboxylmethyl-L-cysteine-13C3, Siroxyl-13C3, Thiodril-13C3, Transbronchin-13C3
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-(carboximetilsulfanilo)propanoico
SMILES N[C@H]([13C](O)=O)CS[13C]([HH])[13C](O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Carbocisteine-13C3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO4S/c6-3(5(9)10)1-11-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1