Learn More
N-óxido de carbinoxamina, Mikromol™
Código de producto. 30052480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30052480 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052480 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1135.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de carbinoxamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbinoxamine N-Oxide
CAS 1256285-70-7
Nombres de analitos o componentes Carbinoxamine N-Oxide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C16 H19 Cl N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanamine, 2-[(4-chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-N,N-dimethyl-, N-oxide, Carbinoxamine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19ClN2O2/c1-19(2,20)11-12-21-16(15-5-3-4-10-18-15)13-6-8-14(17)9-7-13/h3-10,16H,11-12H2,1-2H3
SMILES C[N+](C)([O-])CCOC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
Nombre IUPAC Óxido de 2-[(4-clorofenil)-piridin-2-ilmetoxi]-N,N-dimetiletanamina
Peso molecular (g/mol) 306.79
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1135 g/mol