Learn More
Sal de maleato de carbinoxamina, TRC
Código de producto. 30136242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136242 5 g 5 g
30136625 25 g 25 g
18021820 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136242 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1759205G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3505-38-2
Fórmula molecular C16 H19 Cl N2 O . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 406.86
Sinónimo Ethanamine, 2-[(4-chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-N,N-dimethyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), Ethanamine, 2-[(4-chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-N,N-dimethyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Pyridine, 2-[p-chloro-α-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]-, maleate (1:1) (8CI), 2-[p-Chloro-α-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]pyridine Bimaleate, 2-[p-Chloro-α-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]pyridine maleate, Allergefon, Allergefon maleate, Carbinoxamine Maleate, Ciberon, Clistin, Clistine Maleate, Cliston, Hislosine, Lergefin, NSC 62362, Paracarbinoxamine maleate, Polistin T-Caps, Rondec, Rondec DM
Nombre IUPAC (Z)-pero-2-ácido enedioico; 2-[(4-clorofenilo)-piridina-2-ilmetoxi]-N,N-dimetiletanola
SMILES CN(C)CCOC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbinoxamine Maleate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19ClN2O.C4H4O4/c1-19(2)11-12-20-16(15-5-3-4-10-18-15)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,16H,11-12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1295
Porcentaje de pureza >95%