Learn More
Carbinoxamine maleate salt, MedChemExpress
Código de producto. 16488786
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488786 100 mg 100 miligramos
16422286 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488786 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1589A
MedChemExpress Carbinoxamine maleate salt is a histamine H1 receptor antagonist.
Carbinoxamine maleate salt is a histamine H1 receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbinoxamine maleate salt
CAS 3505-38-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23ClN2O5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (245.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (122.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(C(C2=NC=CC=C2)OCCN(C)C)C=C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 406.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.86
Porcentaje de pureza 99.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation