Learn More
Maleato de carbinoxamina, LoGiCal
Código de producto. 30459320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459320 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459320 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1135.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbinoxamine Maleate
CAS 3505-38-2
Nombres de analitos o componentes Carbinoxamine Maleate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H19 Cl N2 O . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanamine, 2-[(4-chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-N,N-dimethyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), Ethanamine, 2-[(4-chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-N,N-dimethyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Allergefon, Allergefon maleate, Carbinoxamine Maleate, Ciberon, Clistin, Clistine Maleate, Cliston, Hislosine, Lergefin, NSC 62362, Paracarbinoxamine maleate, Polistin T-Caps, Rondec, Rondec DM, Pyridine, 2-[p-chloro-alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]-, maleate (1:1) (8CI), 2-[p-Chloro-alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]pyridine Bimaleate, 2-[p-Chloro-alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]pyridine maleate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19ClN2O.C4H4O4/c1-19(2)11-12-20-16(15-5-3-4-10-18-15)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,16H,11-12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CCOC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico; 2-[(4-clorofenil)-piridin-2-ilmetoxi]-N,N-dimetiletanamina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 406.86
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1295 g/mol