Learn More
Sal de maleato de carbinoxamina-d6, TRC
Código de producto. 30368427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30368427 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30368427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1759221MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbinoxamine-d6 Maleate Salt
CAS 2747914-08-3
Fórmula molecular C16 D6 H13 Cl N2 O . C4 H4 O4
Cantidad 1 mg
Sinónimo Carbinoxamine-d6 maleate, Carbinoxamine-D6 (N,N-dimethyl-D6) maleate, 2-[(4-Chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethoxy]-N,N-bis(trideuteriomethyl)ethanamine (2Z)-2-butenedioate, 2-[(4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-N,N-di(methyl-d3)ethanamine (2Z)-2-butenedioate, [2-[(4-Chlorophenyl)(pyridin-2-yl)methoxy]ethyl]di(methyl-d3)amine maleate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19ClN2O.C4H4O4/c1-19(2)11-12-20-16(15-5-3-4-10-18-15)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,16H,11-12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i1D3,2D3;
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(CCOC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2)C([2H])([2H])[2H].OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico; 2-[(4-clorofenil)-piridin-2-ilmetoxi]-N,N-bis(trideuteriometil)etanamina
Peso molecular (g/mol) 412.897
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.1672