Learn More
Carbimazole, TRC
Código de producto. 30010612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010612 10 mg 10 miligramos
30005521 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010612 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17596010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22232-54-8
Fórmula molecular C7 H10 N2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 186.23
Sinónimo Carbimazole, Ethyl 3-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazole-1-carboxylate, 1H-Imidazole-1-carboxylic acid, 2,3-dihydro-3-methyl-2-thioxo-, ethyl ester, 4-Imidazoline-1-carboxylic acid, 3-methyl-2-thioxo-, ethyl ester (6CI,8CI), 1-Ethoxycarbonyl-3-methyl-2-thio-4-imidazoline, 1-Methyl-3-carbethoxy-2-thioglyoxalone, 3-Carbethoxymercapto-1-methylimidazole, 3-Carbethoxythio-1-methylglyoxaline, 3-Carbethoxythio-1-methyliminazole, Athyromazole, Basolest, CG 1, Carbethoxymethimazole, Carbimazol, Carbimazole, Ethyl 3-methyl-2-thioimidazoline-1-carboxylate, Ethyl 3-methyl-2-thioxo-δ4-imidazoline-1-carboxylate, Neo-Thyreostat, Neomercazole, Tyrazol
Nombre IUPAC etilo 3-metil-2-sulfanilidenoimidazol-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)N1C=CN(C)C1=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbimazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-3-11-7(10)9-5-4-8(2)6(9)12/h4-5H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0463
Porcentaje de pureza >95%