Learn More
Carbimazol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15590574 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15590574 5 g 5 g
15500584 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15590574 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458610050
 Artículo restringido
En stock
CAS 22232-54-8
Fórmula molecular C7H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 186.23
Clave InChI CFOYWRHIYXMDOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbimazole, athyromazole, carbimazol, carbethoxymethimazole, neomercazole, carbinazole, neo-thyreostat, basolest, carbimazolum, thyrostat
PubChem CID 31072
ChEBI CHEBI:617099
Nombre IUPAC etilo 3-metil-2-sulfanilidenoimidazol-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)N1C=CN(C1=S)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbimazole
Punto de fusión 122.0°C to 124.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (24 h) (P2O5)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L ( 20°C ). Other solubilities: soluble in acetone and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.23
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbimazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RU– Solo para uso en investigación