Learn More
Carbidopa monohidrato, TRC
Código de producto. 30355634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
30355634 50 mg
1 options
Código de producto. 30355634 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17611850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbidopa
CAS 38821-49-7
Fórmula molecular C10 H14 N2 O4 . H2 O
Cantidad 50 mg
Sinónimo Carbidopa, (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid monohydrate, (S)-Carbidopa monohydrate, Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-, monohydrate, (S)-, Benzenepropanoic acid, α-hydrazino-3,4-dihydroxy-α-methyl-, monohydrate, (αS)- (9CI), Carbidopa monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1
SMILES O.C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(=O)O
Nombre IUPAC (2S)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidrazinil-2-ácido metilpropanoico; hidrato
Peso molecular (g/mol) 244.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1059