Learn More
Monohidrato de carbidopa, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15698705 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15698705 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15698705 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461010010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbidopa monohydrate
CAS 38821-49-7
Pérdida por secado 6.9% to 7.9% (1 g, 105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H14N2O4·H2O
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-3,4-dihydroxyphenyl-2-hydrazinyl-2-methylpropanoic acid hydrate, +-2-3,4-dihydroxybenzyl-2-hydrazinopropionic acid monohydrate, 3-3,4-bis oxidanyl phenyl-2-diazanyl-2-methyl-propanoic acid hydrate
Clave InChI QTAOMKOIBXZKND-PPHPATTJSA-N
SMILES CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)(C(=O)O)NN.O
Nombre IUPAC (2S)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidrazinil-2-ácido metilpropanoico; hidrato
Peso molecular (g/mol) 244.25
PubChem CID 38101
ChEBI CHEBI:3395
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.25
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbidopa monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbidopa