Learn More
Carbidopa, Mikromol™
Descripción
Carbidopa
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbidopa |
| CAS | 38821-49-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Carbidopa |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H14 N2 O4 . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Carbidopa, (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1 |
| SMILES | O.C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidrazinil-2-ácido metilpropanoico; hidrato |
| Mostrar más |