Learn More
Éster metílico de carbidopa, TRC
Código de producto. 30352605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30352605 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30352605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17598025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbidopa Methyl Ester
CAS 91431-01-5
Fórmula molecular C11 H16 N2 O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo Hydrazino-3,4-dihydroxy-methylbenzenepropanoic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O4/c1-11(13-12,10(16)17-2)6-7-3-4-8(14)9(15)5-7/h3-5,13-15H,6,12H2,1-2H3
SMILES COC(=O)C(C)(Cc1ccc(O)c(O)c1)NN
Nombre IUPAC 3-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidrazinil-2-metilpropanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 240.256
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.111