Learn More
Éster metílico de carbidopa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbidopa Methyl Ester |
| CAS | 91431-01-5 |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Hydrazino-3,4-dihydroxy-methylbenzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O4/c1-11(13-12,10(16)17-2)6-7-3-4-8(14)9(15)5-7/h3-5,13-15H,6,12H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)(Cc1ccc(O)c(O)c1)NN |
| Nombre IUPAC | 3-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidrazinil-2-metilpropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 240.256 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.111 |