Learn More
Carbidopa, MedChemExpress
Descripción
Carbidopa ((S)-(-)-Carbidopa), a peripheral decarboxylase inhibitor, can be used for the research of Parkinson's disease. Carbidopa is a selective aryl hydrocarbon receptor (AhR) modulator. Carbidopa inhibits pancreatic cancer cell and tumor growth.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbidopa |
| CAS | 28860-95-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H14N2O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (S)-(-)-Carbidopa |
| Información de solubilidad | DMSO : 10 mg/mL (44.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | OC1=C(O)C=CC(CC(NN)(C(O)=O)C)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 226.23 |
| Mostrar más |