Learn More
Carbidopa, LoGiCal
Código de producto. 30457809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457809 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457809 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1501.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbidopa
CAS 38821-49-7
Nombres de analitos o componentes Carbidopa
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H14 N2 O4 . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Carbidopa, (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoic acid monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O.C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(=O)O
Nombre IUPAC (2S)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidrazinil-2-ácido metilpropanoico; hidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 244.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244,1059 g/mol