Learn More
Sal clorhídrica de éster etílico de carbidopa, TRC
Código de producto. 30354529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30354529 25 mg
30367249 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30354529 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17604525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96115-88-7
Fórmula molecular C12H19ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 290.74
Sinónimo alpha-Hydrazinyl-3,4-dihydroxy-alpha-methylbenzenepropanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, alpha-Hydrazino-3,4-dihydroxy-alpha-methylhydrocinnamic Acid Ethyl Ester Hydrochloride
Nombre IUPAC Etil 3-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidrazinil-2-metilpropanoato
SMILES Cl.CCOC(=O)C(C)(Cc1ccc(O)c(O)c1)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbidopa Ethyl Ester Hydrochloride Salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2O4/c1-3-18-11(17)12(2,14-13)7-8-4-5-9(15)10(16)6-8/h4-6,14-16H,3,7,13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.1033