Learn More
Anhídrido carbónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbic Anhydride |
| CAS | 129-64-6 |
| Fórmula molecular | C9H8O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride, Bicyclo[2.2.1]-2-heptene-endo-5,6-dicarboxylic acid anhydride, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid endo-cis-anhydride, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-endo,endo-2,3-dicarboxylic anhydride, Bicyclo[2.2.1hept-5-ene-2-endo,3-endo-dicarboxylic anhydride, Carbic anhydride, Endic anhydride, Kayahard CD, NSC 102277, Nadic acid anhydride, Nadic anhydride, Norbornene-5,6-endo-dicarboxylic anhydride, cis-3,6-endo-Methylene-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, cis-5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic acid anhydride, cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride, cis-endo-5-Norbornene-2,3-dicarboxylic acid anhydride, endo,cis-5-Norbornene-2,3-dicarboxylic acid anhydride, endo,cis-5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, endo-3,6-Methylene-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, endo-3,6-Methylene-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, endo-5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, endo-Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5,6-dicarboxylic anhydride, endo-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride, endo-Carbic anhydride, endo-Himic acid anhydride, endo-Norbornene-2,3-dicarboxylic acid anhydride, endo-cis-3,6-endo-Methylene-delta4-tetrahydrophthalic anhydride, endo-cis-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid anhydride, endo-cis-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)12-8/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7+ |
| SMILES | O=C1OC(=O)[C@@H]2[C@H]3C[C@H](C=C3)[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | 3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoisobenzofuran-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 164.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0473 |