Learn More
Anhídrido carbónico, TRC
Código de producto. 30359470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30359470 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30359470 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC176150100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbic Anhydride
CAS 129-64-6
Fórmula molecular C9H8O3
Cantidad 100 g
Sinónimo 5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride, Bicyclo[2.2.1]-2-heptene-endo-5,6-dicarboxylic acid anhydride, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid endo-cis-anhydride, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-endo,endo-2,3-dicarboxylic anhydride, Bicyclo[2.2.1hept-5-ene-2-endo,3-endo-dicarboxylic anhydride, Carbic anhydride, Endic anhydride, Kayahard CD, NSC 102277, Nadic acid anhydride, Nadic anhydride, Norbornene-5,6-endo-dicarboxylic anhydride, cis-3,6-endo-Methylene-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, cis-5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic acid anhydride, cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride, cis-endo-5-Norbornene-2,3-dicarboxylic acid anhydride, endo,cis-5-Norbornene-2,3-dicarboxylic acid anhydride, endo,cis-5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, endo-3,6-Methylene-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, endo-3,6-Methylene-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, endo-5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, endo-Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5,6-dicarboxylic anhydride, endo-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride, endo-Carbic anhydride, endo-Himic acid anhydride, endo-Norbornene-2,3-dicarboxylic acid anhydride, endo-cis-3,6-endo-Methylene-delta4-tetrahydrophthalic anhydride, endo-cis-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid anhydride, endo-cis-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O3/c10-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)12-8/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7+
SMILES O=C1OC(=O)[C@@H]2[C@H]3C[C@H](C=C3)[C@H]12
Nombre IUPAC 3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoisobenzofuran-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 164.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0473