Learn More
Carbetocin, TRC
Código de producto. 30006653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006653 100 mg 100 miligramos
30008153 10 mg 10 miligramos
30011977 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006653 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC175925100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37025-55-1
Sinónimo Glycinamide, N-(4-mercapto-1-oxobutyl)-O-methyl-L-tyrosyl-L-isoleucyl-L-glutaminyl-L-asparaginyl-L-cysteinyl-L-prolyl-L-leucyl-, cyclic (1→5)-thioether∣1-Carbaoxytocin, 1-butanoic acid-2-(O-methyl-L-tyrosine)- (9CI)∣1-Thia-4,7,10,13,16-pentaazacycloeicosane, cyclic peptide deriv.∣Carbetocin∣Deamino-2-O-methyltyrosine-1-carbaoxytocin∣Depotocin∣Duratocin∣Pabal∣[2-O-Methyltyrosine]-deamino-1-carba-oxytocin∣[Desamino-monocarba1,Tyr(methyl)2]-oxytocin
Especificaciones
Formato Neat
Fórmula molecular C45H69N11O12S
Número MDL MFCD01076600
Peso molecular 988.16
Clave InChI SMMBGKXBHJTULT-CPWZVOFUSA-N
SMILES CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CC2=CC=C(O)C=C2)N(C)C(=O)CCCSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC1=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCC(N)=O
Nombre IUPAC (2S)-2-{[(2S)-1-[(3R,6S,9S,12S,15S)-12-[(2S)-butan-2-yl]-9-(2-carbamoylethyl)-6-(carbamoylmethyl)-15-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-16-methyl-5,8,11,14,17-pentaoxo-1-thia-4,7,10,13,16-pentaazacycloicosane-3-carbonyl]pyrrolidin-2-yl]formamido}-N-(carbamoylmethyl)-4-methylpentanamide
Tipo de producto Metabolite∣API
Cantidad 100 mg
Peso molecular (g/mol) 988.17