Learn More
(Carbetoximetilen)trifenilfosforano, TRC
Código de producto. 30360153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360153 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30360153 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17591050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane
CAS 1099-45-2
Fórmula molecular C22 H21 O2 P
Cantidad 50 g
Sinónimo Acetic acid, 2-(triphenylphosphoranylidene)-, ethyl ester, Acetic acid, (triphenylphosphoranylidene)-, ethyl ester (6CI,8CI,9CI), (2-Ethoxy-2-oxoethylidene)triphenylphosphorane, (Carbethoxymethylene)triphenylphosphoran, (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane, (Carbethoxymethylidene)triphenylphosphorane, (Ethoxycarbonylmethylidene)triphenylphosphorane, (Triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetic acid ethyl ester, (Triphenylcarbethoxymethylene)phosphorane, (Triphenylphosphanylidene)acetic acid ethyl ester, (Triphenylphosphoranylidene)acetic acid ethyl ester, Carbethoxytriphenylphosphonium methylide, Ethyl (triphenylphosphanylidene)acetate, Ethyl 2-(triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetate, Ethyl 2-(triphenylphosphanylidene)acetate, Ethyl triphenylphosphoranylideneacetate, NSC 72406, [(Ethoxycarbonyl)methylene]triphenylphosphorane
Fórmula InChI InChI=1S/C22H21O2P/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC etilo 2-(trifenil-λ ^{5}-fosfanilideno)acetato
Peso molecular (g/mol) 348.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1279