Learn More
(Carbetoximetileno)trifenilfosforano, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11955791 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10496900 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10020600 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 11955791 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 108295000
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1099-45-2 | C22H21O2P | 348.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1099-45-2
Fórmula molecular C22H21O2P
Peso molecular (g/mol) 348.38
Número MDL MFCD00009183
Clave InChI IIHPVYJPDKJYOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbethoxymethylene triphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranylidene acetate, triphenylcarbethoxymethylenephosphorane, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, ethoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, carboethoxymethylidenetriphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranilidene acetate, carbethoxytriphenylphosphonium methylide, carbethoxymethylidenetriphenylphosphorane
PubChem CID 70670
Nombre IUPAC etil 2-(trifenil-$l^{5}-fosfanilideno)acetato
SMILES CCOC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 124.0°C to 129.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)3P=CHCO2C2H5
Cantidad 500 g
Fieser 01,112; 02,60; 10,78
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.38
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Sikkerhedssætning
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.