Learn More
Carbetapentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbetapentane |
| CAS | 77-23-6 |
| Fórmula molecular | C20H31NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl-, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester, 1-Phenylcyclopentane-1-carboxylic acid diethylaminoethoxyethyl ester, 2-(2-Diethylaminoethoxy)ethyl 1-phenylcyclopentanecarboxylate, 2-(Diethylaminoethoxy)ethyl 1-phenyl-1-cyclopentanecarboxylate, Atussil, Carbetapentane, Pentoxiverine, Pentoxyverine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H31NO3/c1-3-21(4-2)14-15-23-16-17-24-19(22)20(12-8-9-13-20)18-10-6-5-7-11-18/h5-7,10-11H,3-4,8-9,12-17H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCOCCOC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-fenilciclopentano-1-carboxilato de 2-[2-(dietilamino)etoxi]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 333.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.2304 |