Learn More
Carbetapentane citrate, MedChemExpress
Código de producto. 16452246
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452246 500 mg 500 miligramos
16408586 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16452246 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1055
MedChemExpress Carbetapentane citrate is a selective inhibitor of the cough, with mild atropine-like effect and local anesthesia effect.
Carbetapentane citrate is a selective inhibitor of the cough, with mild atropine-like effect and local anesthesia effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbetapentane citrate
CAS 23142-01-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H39NO10
Cantidad 500 mg
Sinónimo Pentoxyverine citrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 36 mg/mL (68.49 mM)
SMILES O=C(C1(C2=CC=CC=C2)CCCC1)OCCOCCN(CC)CC.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 525.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.59
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation