Learn More
Carbenoxolona Disodio, TRC
Código de producto. 30361045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361045 250 mg 250 miligramos
30368175 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30361045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC175885250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7421-40-1
Fórmula molecular C34 H48 O7 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 614.72
Sinónimo Olean-12-en-29-oic acid, 3-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-11-oxo-, sodium salt (1:2), (3β,20β)-, Olean-12-en-29-oic acid, 3-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-11-oxo-, disodium salt, (3β,20β)- (9CI), Olean-12-en-30-oic acid, 3β-hydroxy-11-oxo-, hydrogen succinate, disodium salt (7CI,8CI), 3-(Succinyloxy)glycyrrhetic acid disodium salt, Bioral, Carbenoxalone disodium salt, Carbenoxalone sodium, Carbenoxolone disodium, Carbenoxolone disodium salt, Carbenoxolone sodium, Carbenoxolone sodium salt, Disodium glycyrrhetic acid hemisuccinate, Disodium glycyrrhetinyl succinate, Duogastrone, Glycyrrhetic acid hydrosuccinate disodium salt, Glycyrrhetinic acid hydrogen succinate disodium salt, Glycyrrhetinic acid succinate disodium salt, Neogel, Pyrogastrone, Sanodin, Sodium carbenoxolone, Ulcus-Tablinen
Nombre IUPAC disodio; (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bR)-10-(3-carboxilatopropanoiloxi)-2,4a,6a,6b,9,12a-heptametil-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahidro-1H-piceno-2-carboxilato
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(=O)[O-])OC(=O)CCC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbenoxolone Disodium
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H50O7.2Na/c1-29(2)23-10-13-34(7)27(32(23,5)12-11-24(29)41-26(38)9-8-25(36)37)22(35)18-20-21-19-31(4,28(39)40)15-14-30(21,3)16-17-33(20,34)6;;/h18,21,23-24,27H,8-17,19H2,1-7H3,(H,36,37)(H,39,40);;/q;2*+1/p-2/t21-,23-,24-,27+,30+,31-,32-,33+,34+;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.3195