Learn More
Tocris Bioscience™ Carbenoxolone disodium
Descripción
Glucocorticoid that inhibits 11β-hydroxysteroid dehydrogenase (11-HSD) and blocks gap junction communication.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbenoxolone disodium |
| CAS | 7421-40-1 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C34H48Na2O7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 614.72 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 614.73 |