Learn More
Sal sódica de carbenoxolona, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475899 1 g 1 g
15485899 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475899 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63714.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7421-40-1 | C34H48Na2O7 | 614.73 g/mol
Carbenoxolone is anti-inflammatory. It is often used as a gap junction inhibitor in neuroscience research. Carbenoxolone is also an inhibitor of the steroid dehydrogenase enzymes 11 β-hydroxysteroid dehydrogenase (human) and 3α, 20 β-hydroxysteroid dehydrogenase (bacterial). It is used for the treatment of digestive tract ulcers, especially in the stomach. Used in the treatment of peptic, mainly gastric, ulcers. It is often used as a gap junction inhibitor in neuroscience research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua a 100 mm.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7421-40-1
Fórmula molecular C34H48Na2O7
Peso molecular (g/mol) 614.73
Número MDL MFCD00079043
Clave InChI BQENDLAVTKRQMS-SBBGFIFASA-L
Sinónimo carbenoxolone disodium salt, disodium 3beta-3-3-carboxylatopropanoyl oxy-11-oxoolean-12-en-30-oate, disodium 4as,6as,6br,10s,12as,12br,14br-10-3-carboxylatopropanoyl oxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-13-oxo-3,4,5,6,7,8,8a,10,11,12,12b,14b-dodecahydro-1h-picene-2-carboxylate
PubChem CID 133687779
Nombre IUPAC disodium (2S,4aS,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,12bR,14bR)-10-[(3-carboxylatopropanoyl)oxy]-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-13-oxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,12b,13,14b-icosahydropicene-2-carboxylate
SMILES [Na+].[Na+].[H][C@@]12C[C@](C)(CC[C@]1(C)CC[C@]1(C)C2=CC(=O)[C@]2([H])[C@@]3(C)CC[C@H](OC(=O)CCC([O-])=O)C(C)(C)[C@]3([H])CC[C@@]12C)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbenoxolone disodium salt
Color Blanco a crema
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,1793
Información de solubilidad Soluble in water to 100 mM.
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.7
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbenoxolone disodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbenoxolone disodium