Learn More
Carbenicilina, sal disódica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414429 5 g 5 g
15404429 1 g 1 g
15424429 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15414429 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61949.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.46€
    230.65€ / 5 g
    Ahorro 47.81€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Carbenicillin disodium salt, CAS # 4800-94-6, is the disodium salt form of carbenicillin, a semisynthetic compound with broad-spectrum antibacterial and β-lactamase-resistant activities. | CAS: 4800-94-6 | C17H16N2Na2O6S | 422.36 g/mol
Carbenicillin disodium salt is a water-soluble antibiotic which is effective against gram-negative bacteria.Carbenicillin disodium salt is widely utilized as an antibiotic which is used to control bacterial cell-wall synthesis by inactivating transpeptidases on the inner surface of the bacterial cell membrane. It has been involved in the study of the role of penicillin-sensitive transpeptidases in cell wall biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal disódica de carbenicilina es un antibiótico soluble en agua que es eficaz contra bacterias gramnegativas. La sal disódica de carbenicilina se utiliza ampliamente como antibiótico para controlar la síntesis de la pared celular bacteriana inactivando las transpeptidasas de la superficie interna de la membrana de la célula bacteriana. Se ha utilizado en el estudio del papel de las transpeptidasas sensibles a la penicilina en la biosíntesis de la pared celular.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no destinado a uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4800-94-6
Fórmula molecular C17H16N2Na2O6S
Peso molecular (g/mol) 422.36
Número MDL MFCD00077683
Clave InChI RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbenicillin disodium salt
Tipo Carbenicillin Disodium Salt
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 5722128
Índice Merck 14,1792
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Nombre IUPAC Disodio;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxilato-2-fenilacetil)amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.36
compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbenicillin disodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium [2S-(2.alpha.,5.alpha.,6.beta.)]-6-(carboxylatophenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1