Learn More
Sal disódica con carbenicilina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11460952 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460952 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 11460952 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02195092.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    74.55€ / 250 miligramos
    Ahorro 3.75€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Muestra efectos antipseudomonales y antiproteales. Sal disósica con carbenicilina, MP Biomedicals es un antibiótico de las carboxipenicilinas que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana (entrecruzamiento de peptidoglicanos) al inactivar transpep
La carbenicilina es un antibiótico semisintético análogo a la ampicilina. Es un derivado de la bencilpenicilina en que sustituye el grupo a-carboxilo en la cadena lateral bencil. Está completamente ionizado en la sangre y es aproximadamente en un 50 % proteína unida de modo reversible en el plasma. Su distribución tisular es similar a otras penicilinas.
Las bacterias susceptibles incluyen bacterias grampositivas y gramnegativas y pseudomonas. A pesar de tener una actividad in vitro sustancial contra una variedad de microorganismos grampositivos y gramnegativos, el aspecto más importante de su perfil está en su efecto antipseudomonal y antiproteal.
La sal disódica con carbenicilina se utiliza para la selección de células transformadas con ampr y para estudiar el papel de las transpeptidasas sensibles a la penicilina en la biosíntesis de la pared celular.
Specifica
Forma física Polvo
CAS 4800-94-6
Potencia >650 μg/mg
Color White
Concentración Concentración de trabajo: 105u/L (5-50 μg/mL) en cultivo celular; aproximadamente 200 mg/kg in vivo.
Cantidad 250 mg
Fórmula molecular C17H16N2Na2O6S
Número MDL MFCD00077683
Sinónimo α-Carboxybenzylpenicillin
Información de solubilidad Soluble en agua (50mg/mL) y alcohol
Clave InChI RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Nombre IUPAC Disodio;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxilato-2-fenilacetil)amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 422.36
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.4
Grado Not Available
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbenicillin Disodium Salt
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consigli di prudenza
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbenicillin Disodium Salt
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.